(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR48125-1G OR48125-250MG
APOSOR48125-1GEA 6700 NOK
APOSOR48125-1G APOSOR48125-250MG
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06739064
CAS-nummer: 145414-31-9