3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-[2-(Acetylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl acetate, 5-Acetoxy-N-acetyltryptamine
OR4891-100MG
APOSOR4891-100MGEA 4750 NOK
APOSOR4891-100MG
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₃
MW: 260,288 g/mol
Smeltepunkt: 121 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00209948
CAS-nummer: 28026-16-6