4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR49036-1G OR49036-250MG OR49036-5G
APOSOR49036-1GEA 2650 NOK
APOSOR49036-1G APOSOR49036-250MG APOSOR49036-5G
4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
4-Bromopyridazine hydrobromide
Formel: C₄H₃BrN₂·BrH
MW: 239.896 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15474999
CAS-nummer: 1220039-64-4