N-(2-Pyridyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
OR49047-1G OR49047-250MG
APOSOR49047-1GEA 6275 NOK
APOSOR49047-1G APOSOR49047-250MG
N-(2-Pyridyl)benzamide
N-(2-Pyridyl)benzamide
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00459601
CAS-nummer: 4589-12-2