2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500008-100MG OR500008-250MG
APOSOR500008-100MGEA 715 NOK
APOSOR500008-100MG APOSOR500008-250MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
MW: 210,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18390711
CAS-nummer: 77532-87-7