2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 270 NOK
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01793848
CAS-nummer: 111841-05-5