4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 1900 NOK
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17014484
CAS-nummer: 1211529-34-8