3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 5550 NOK
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18415475
CAS-nummer: 1261786-46-2