1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 1950 NOK
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07367876
CAS-nummer: 864674-02-2