2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500026-1G OR500026-250MG
APOSOR500026-1GEA 2225 NOK
APOSOR500026-1G APOSOR500026-250MG
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₄BrNOS
MW: 206,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22041605
CAS-nummer: 933720-87-7