2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500028-1G OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA 4050 NOK
APOSOR500028-1G APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Formel: C₆H₆BrClN₂O
MW: 237,482 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30502621
CAS-nummer: 2068151-92-6