4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR500035-100MG OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA 790 NOK
APOSOR500035-100MG APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24556140
CAS-nummer: 59514-93-1