5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR50986-1G OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA 5200 NOK
APOSOR50986-1G APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24107212
CAS-nummer: 842136-27-0