4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR50987-1G OR50987-250MG
APOSOR50987-1GEA 7975 NOK
APOSOR50987-1G APOSOR50987-250MG
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₁₄ClNO₃S
MW: 275,752 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09971327
CAS-nummer: 438191-85-6
FN: 1759
ADR: 8,III