5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR50988-100MG OR50988-1G OR50988-250MG
APOSOR50988-100MGEA 270 NOK
APOSOR50988-100MG APOSOR50988-1G APOSOR50988-250MG
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,591 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03206465
CAS-nummer: 22908-28-7