3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
OR50997-1G OR50997-250MG
APOSOR50997-1GEA 5825 NOK
APOSOR50997-1G APOSOR50997-250MG
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Formel: C₅H₅BrN₂·BrH
MW: 253,923 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20526346
CAS-nummer: 1452483-94-1