2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 1125 NOK
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Formel: C₅H₁₀ClO₃P
MW: 184,558 g/mol
Smeltepunkt: 97…102 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03425416
CAS-nummer: 4090-55-5
FN: 1759
ADR: 8,III