Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Dibenzo[b,d]furan-2-ylboronic acid
OR51007-25G
APOSOR51007-25GEA 1300 NOK
APOSOR51007-25G
Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Dibenzofuran-2-ylboronic acid
Formel: C₁₂H₉BO₃
MW: 212,009 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11183307
CAS-nummer: 402936-15-6