5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR510092-1G OR510092-250MG
APOSOR510092-1GEA 1450 NOK
APOSOR510092-1G APOSOR510092-250MG
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride
Formel: C₅H₅N₃O₂·ClH
MW: 175,573 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15474982
CAS-nummer: 1220040-21-0