7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR510097-1G OR510097-250MG
APOSOR510097-1GEA 3450 NOK
APOSOR510097-1G APOSOR510097-250MG
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₄O₄
MW: 208,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 333767-00-3