2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
Leverandør: Apollo Scientific
OR51029-1G OR51029-5G OR51029-10G
APOSOR51029-1GEA 1700 NOK
APOSOR51029-1G APOSOR51029-5G APOSOR51029-10G
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formel: C₂₅H₁₄BrClO
MW: 445,735 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32708890
CAS-nummer: 2259716-83-9