2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR51189-1G OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA 14725 NOK
APOSOR51189-1G APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24395542
CAS-nummer: 106020-70-6