5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-3-methylpicolinaldehyde, 5-Bromo-2-formyl-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
OR51763-1G OR51763-250MG
APOSOR51763-1GEA 1850 NOK
APOSOR51763-1G APOSOR51763-250MG
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07776420
CAS-nummer: 376587-53-0