2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR51799-1G OR51799-250MG OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA 1400 NOK
APOSOR51799-1G APOSOR51799-250MG APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD24719347
CAS-nummer: 911817-98-6