2,2-Dimethoxybutane 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR51925-1G OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA 2275 NOK
APOSOR51925-1G APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,174 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13185945
CAS-nummer: 3453-99-4