2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromothiazol-2-amine
OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 2075 NOK
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Formel: C₃H₃BrN₂S
MW: 179,038 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016893
CAS-nummer: 3034-22-8