4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
OR52375-1G OR52375-5G
APOSOR52375-1GEA 2075 NOK
APOSOR52375-1G APOSOR52375-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Formel: C₆H₈N₂O·ClH
MW: 160,601 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20278328
CAS-nummer: 1404373-78-9