4,6-Dichloropyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,6-Dichloropyridin-2(1H)-one
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 1550 NOK
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,989 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10698616
CAS-nummer: 68963-75-7