(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)pyrazole
OR52395-1G OR52395-5G
APOSOR52395-1GEA 2700 NOK
APOSOR52395-1G APOSOR52395-5G
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₄H₆N₂O
MW: 98,103 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436148
CAS-nummer: 23585-49-1