4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52409-10G OR52409-1G OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA 1475 NOK
APOSOR52409-10G APOSOR52409-1G APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,031 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09991674
CAS-nummer: 1780-33-2