4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 2500 NOK
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10697160
CAS-nummer: 30129-53-4