cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52453-5G OR52453-1G
APOSOR52453-5GEA 12500 NOK
APOSOR52453-5G APOSOR52453-1G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00787794
CAS-nummer: 118785-96-9