1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 4475 NOK
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,118 g/mol
Smeltepunkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01646103
CAS-nummer: 6646-51-1