1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52687-1G OR52687-250MG
APOSOR52687-1GEA 1950 NOK
APOSOR52687-1G APOSOR52687-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate
Formel: C₄H₈N₄·H₂SO₄
MW: 210,212 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28099330
CAS-nummer: 20055-01-0