2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR52749-1G OR52749-250MG OR52749-5G
APOSOR52749-1GEA 1125 NOK
APOSOR52749-1G APOSOR52749-250MG APOSOR52749-5G
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,032 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10000075
CAS-nummer: 1093879-46-9