1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52758-1G OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA 2250 NOK
APOSOR52758-1G APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09910225
CAS-nummer: 87394-56-7