1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52761-1G OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA 11150 NOK
APOSOR52761-1G APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09910228
CAS-nummer: 412347-39-8