4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(6-Bromopyridin-3-yl)morpholine
OR52764-1G OR52764-250MG
APOSOR52764-1GEA 1925 NOK
APOSOR52764-1G APOSOR52764-250MG
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
MW: 243,1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869572
CAS-nummer: 952582-08-0