2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52767-1G OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA 9125 NOK
APOSOR52767-1G APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03268586
CAS-nummer: 35980-78-0