3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 5725 NOK
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20727598
CAS-nummer: 1286273-41-3