4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52772-1G OR52772-250MG
APOSOR52772-1GEA 9400 NOK
APOSOR52772-1G APOSOR52772-250MG
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10691294
CAS-nummer: 52311-36-1