S-Acetyl-L-glutathione
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N5-((R)-3-(Acetylthio)-1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)-L-glutamine
OR52950-25G
APOSOR52950-25GEA 1475 NOK
APOSOR52950-25G
S-Acetyl-L-glutathione
S-Acetyl-L-glutathione
Formel: C₁₂H₁₉N₃O₇S
MW: 349,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09952588
CAS-nummer: 3054-47-5