4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52988-1G OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA 1825 NOK
APOSOR52988-1G APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263,698 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02675789
CAS-nummer: 59210-61-6