3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52991-1G OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA 7075 NOK
APOSOR52991-1G APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263,698 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18426353
CAS-nummer: 1263276-33-0