3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52997-1G OR52997-250MG OR52997-5G
APOSOR52997-1GEA 1800 NOK
APOSOR52997-1G APOSOR52997-250MG APOSOR52997-5G
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₉NO₅S
MW: 277,337 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31743878
CAS-nummer: 2306264-26-4