3-Ethynyl-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-3-yl)acetylene
OR53005-1G OR53005-250MG OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA 3100 NOK
APOSOR53005-1G APOSOR53005-250MG APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
MW: 117,148 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13175246
CAS-nummer: 30413-53-7