4-Ethynyl-2-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Ethynyl-2-picoline, (2-Methylpyridin-4-yl)acetylene
OR53009-1G OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA 5825 NOK
APOSOR53009-1G APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
MW: 117,148 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13175243
CAS-nummer: 30413-56-0