6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (Imidazo[1,2-a]pyrazin-6-yl)acetylene
OR53013-1G OR53013-250MG
APOSOR53013-1GEA 0 NOK
APOSOR53013-1G APOSOR53013-250MG
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21647858
CAS-nummer: 1372096-41-7