2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53016-1G OR53016-500MG OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA 6500 NOK
APOSOR53016-1G APOSOR53016-500MG APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22199319
CAS-nummer: 1357945-86-8