2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Methylpyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-methyl-1,4-diazine
OR53020-100MG OR53020-1G OR53020-500MG
APOSOR53020-100MGEA 805 NOK
APOSOR53020-100MG APOSOR53020-1G APOSOR53020-500MG
2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-3-methylpyrazine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,136 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22199323
CAS-nummer: 41039-83-2